グレード
anhydrous
reagent grade
製品種目
Redi-Dri™
アッセイ
98%
フォーム
crystals
品質
free-flowing
bp
652 °C (lit.)
mp
246 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Tin(II) chloride may be used:
- To catalyze the addition of diazo sulfones, diazo phosphine oxides and diazo phosphonates to aldehydes to form β-keto sulfones, β-keto phosphine oxides and β-keto phosphonates, respectively.
- Along with trityl chloride, to catalyze the aldol reaction of silyl enol ethers with acetals or aldehydes and the Michael reaction of silyl enol ethers with α,β-unsaturated ketones.
- As a promoter in the allylic amination of allylic alcohols with amines in the presence of palladium catalyst.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
908924-BULK:
908924-100G:
908924-500G:
908924-VAR:
アクティブなフィルタ