スキップする
330833
チタン(IV)オキシアセチルアセトナート
90%
別名:
TiO(acac)2, チタン(IV)オキシドアセチルアセトナート
で組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 g
在庫fromŽsìŽs‘å’¬368
¥14,400
50 g
出荷予測2026年8月28日from市川市大町368
¥45,400
この商品について
化学式:
TiO[CH3COCH=C(O-)CH3]2
CAS番号:
分子量:
262.08
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-861-9
NACRES:
NA.23
¥14,400
在庫詳細
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
assay
90%
form
powder
reaction suitability
core: titanium, reagent type: catalyst
SMILES string
CC1=O[Ti+2](O=C2C)(O=C(C)[CH-]2)(O=C(C)[CH-]1)(=C)=O
InChI
1S/2C5H7O2.CH2.O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;;;/h2*3H,1-2H3;1H2;;/q2*-1;;;+2
InChI key
NAAKJXQNTVILFO-UHFFFAOYSA-N
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
140271.00808NISTRM8988
二酸化チタン NIST® RM 8988, powder, particle size distribution
NISTRM8988
二酸化チタン
assay
90%
assay
98.0-100.5%, 99-100.5%, 99.0-100.5% (calc. on dry substance)
assay
≥99.0% dry basis (cerimetric), 98.0-100.5% (cerimetric)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
reaction suitability
core: titanium
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
100
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)