33214
無水酢酸
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99% (GC)
別名:
Acetanhydride, Acetic acid anhydride, Acetyl acetate, Acetyl anhydride, Ethanoic anhydride
About This Item
おすすめの製品
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
認証
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
10 mmHg ( 36 °C)
4 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
自己発火温度
629 °F
expl. lim.
10.3 %
不純物
≤0.003% non-volatile matter
≤0.01% KMnO4 red. matter (as O)
屈折率
n20/D 1.390 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
−73 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.05 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.2 mg/kg
適合性
passes test for reaction against H2SO4
SMILES記法
CC(=O)OC(C)=O
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3
InChI Key
WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Modification of Quinoa Starches: Acetic anhydride is used to modify the structure of starch molecules, discussing its implications on improving bread quality and food processing (Wang et al., 2024).
その他情報
The article number 33214-4X2.5L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33214-2.5L-M which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33214-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 33214-1L which is physically identical with the same exact specifications.
The article number 33214-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 33214-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
120.2 °F - closed cup
引火点(℃)
49 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33214JP-6X500ML:
33214JP-6X1L:
33214-500ML:
33214JP-4X2.5L:
33214-6X1L:
33214-BULK:
33214-5L:
33214-2.5L:
33214-1L:
33214-60KG:
33214-4X5L:
33214-VAR:
33214-4X2.5L:
33214-6X500ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック