グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
蒸気密度
6 (vs air)
アッセイ
98.0-102.0% (KT)
フォーム
solid
pH
5.0-8.2 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
89 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
微量陽イオン
As: ≤1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
NH4+: ≤10 mg/kg
Na: ≤10 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤10 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Mg.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
InChI Key
MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
63087-VAR:
63087-1KG:
63087-BULK:
63087-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック