Merck
82059
Supelco
2-メチル-1-プロパノール
analytical standard
別名:
イソブタノール, イソブチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥8,240
5 ML
¥30,500
10 ML
¥50,000
¥8,240
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥8,240
5 ML
¥30,500
10 ML
¥50,000
About This Item
化学式:
(CH3)2CHCH2OH
CAS番号:
分子量:
74.12
Beilstein:
1730878
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥8,240
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
2.55 (vs air)
蒸気圧
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
アッセイ
≥99.8% (GC)
自己発火温度
801 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.396 (lit.)
n20/D 1.396
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI Key
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-メチル-1-プロパノールは、燃料ガス混合物、具体的には一酸化炭素を主な反応物として用いて、アルケンをヒドロホルミル化して得ることができます。[1]
2-メチル-1-プロパノールはバイオ燃料としての使用が期待されており、グリシンを基質としてグリシン分解経路を通して酵母Saccharomyces cerevisiaeが産生する主要産物として取得できます。[2]また、Escherichia coliが産生する二糖であるセロビオン酸(CBA)から、E.coliにおけるCBA代謝を主として担うascB遺伝子を介して得ることもできます。[3]
アプリケーション
2-メチル-1-プロパノールは、環境サンプル中の分析物をガスクロマトグラフィー/光ファイバー(GC-OF)法で定量する際に分析標準物質として使用できます。得られた分析結果については、ガスクロマトグラフィー/水素炎イオン化検出器(GC-FID)法との比較が行われています。[4]また、生体液中のアルキル亜硝酸塩分解産物を分析物としてキャピラリーガスクロマトグラフィー(GC)/低温オーブントラッピングにより定量する際に、分析標準物質として使用できます。[5]
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
82.4 °F - closed cup
引火点(℃)
28 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
82059-5ML-F:4548173301396
82059-VAR-F:
82059-BULK-F:
82059-10ML-F:4548173301372
82059-1ML-F:4548173301389
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
SPR Catalysis V26 (2014)
Sensitive analysis of alkyl alcohols as decomposition products of alkyl nitrites in human whole blood and urine by headspace capillary GC with cryogenic oven trapping
Watanabe-Suzuki K, et al.
Journal of Chromatographic Science, 41(2), 63-66 (2003)
A novel pathway to produce butanol and isobutanol in Saccharomyces cerevisiae
Branduardi P, et al.
Biotechnology for Biofuels, 6(1), 68-68 (2013)
Comparison of a gas chromatography-optical fibre (GC-OF) detector with a gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) for determination of alcoholic compounds in industrial atmospheres
Silva BIL, et al.
Talanta, 76(2), 395-399 (2008)
Isobutanol production from cellobionic acid in Escherichia coli
Desai HS, et al.
Microbial cell factories, 14(1), 52-52 (2015)
資料
Learn about analyzing organic volatile impurities (OVIs) in pharmaceuticals using SH-GC, focusing on suitable solvents and ensuring compliance.