Merck
61167
Sigma-Aldrich
塩基性炭酸銅(II)
purum p.a., ≥95% (RT)
別名:
塩基性炭酸第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCO3 · Cu(OH)2
CAS番号:
分子量:
221.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum p.a.
アッセイ
≥95% (RT)
フォーム
powder
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤5000 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤5000 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤1000 mg/kg
SMILES記法
[Cu++].O[Cu]O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Cu.2H2O/c2-1(3)4;;;;/h(H2,2,3,4);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4
InChI Key
ZMMDPCMYTCRWFF-UHFFFAOYSA-J
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Copper(II) carbonate basic (Cupric carbonate basic) is a basic copper(II) salt.[1]
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61167-BULK-F:
61167-VAR-F:
61167-250G-F:4548173304533
61167-1KG-F:4548173304540
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Preparation and characterization of uniform particles of pure and coated metallic copper.
Hsu WP, et al.
Powder Technology, 63(3), 265-275 (1990)
Cathodic reduction and infrared reflectance spectroscopy of basic copper (II) salts on copper substrate.
Malvault JY, et al.
J. Appl. Electrochem., 25(9), 841-845 (1995)