Merck
209139
Sigma-Aldrich
硝酸銀
Silver nitrate
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
硝酸, 銀 (I)塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,500
100 G
¥53,500
500 G
¥169,000
¥21,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,500
100 G
¥53,500
500 G
¥169,000
About This Item
化学式:
AgNO3
CAS番号:
分子量:
169.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥21,500
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent
蒸気密度
5.8 (vs air)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: silver
溶液の透明度
passes test
不純物
Free acid, passes test
≤0.01% not HCl pptd.
mp
212 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
微量陽イオン
Cu: ≤2 ppm
Fe: ≤2 ppm
Pb: ≤0.001%
SMILES記法
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI Key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Silver nitrate、別名Nitric acid silver(I) saltは、無臭、無色または白色の汎用性の高い無機化合物で、その硬化性、脱水性、腐食性のため酸化剤や焼灼剤として広く使用されています。organosilanesの加水分解酸化において触媒として一般的に使用されており、高い水素収率とorganosilanolsの生成を実現します。 [1]
アプリケーション
硝酸銀は以下で触媒として使用できます:      
  • 対応するケトンを合成するためのベンゼン誘導体のフリーデル・クラフツ アシル化。[2]     
  • 水素を生成するためのオルガノシランの加水分解酸化。[3]
さまざまな有機変換のため、いくつかの担持酸触媒の調製に使用できます。例えば:      
  • スピロ環化の脱芳香化のためにAgNO3–SiO2 をベースとした触媒を使用。[4]      
  • 芳香族アルデヒド、芳香族アミン、シクロヘキサノンの3成分マンニッヒ反応を介して抗β-アミノケトンを合成するためにポリアニリン-AgNO3-PTSA (パラトルエンスルホン酸)触媒を使用。[5]
AgNO3は、銀ナノ粒子を合成するための前駆体塩としても使用されます。[6]
ピクトグラム
Flame over circleHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209139-BULK:
209139-500G:4548173115443
209139-100G:4548173115429
209139-VAR:
209139-25G:4548173115436
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
硝酸銀 NIST® SRM® 978a
NIST978A
硝酸銀
硝酸銀 tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
85229
硝酸銀
Convenient Method for the Friedel-Crafts Acylation of Benzene Derivatives Using Silver Nitrate as Catalyst
Rai KML, et al.
Synthetic Communications, 41(7), 953-955 (2011)
Catalytic hydrogen evolution from hydrolytic oxidation of organosilanes with silver nitrate catalyst
Teo AKL and Fan WY
Royal Society of Chemistry Advances, 4(71), 37645-37648 (2014)
Synthesis and electrical properties of uniform silver nanoparticles for electronic applications
Chen D, et al.
J. Mater. Sci., 44(4), 1076-1081 (2009)
Catalytic hydrogen evolution from hydrolytic oxidation of organosilanes with silver nitrate catalyst
Alan Kay Liang T, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 4, 37645-37648 (2014)
A Novel Polyaniline-Silver Nitrate-p-Toluenesulfonic Acid Salt as Recyclable Catalyst in the Stereoselective Synthesis of ?-Amino Ketones:?One-Pot? Synthesis in Water Medium
Palaniappan S and Rajender B
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(14-15), 2507-2514 (2010)
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー