Merck
289787
Sigma-Aldrich
水酸化銅(II)
technical grade
別名:
水酸化第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(OH)2
CAS番号:
分子量:
97.56
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード:
technical grade
フォーム:
powder
溶解性:
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
グレード
technical grade
品質水準
フォーム
powder
含みます
stabilizer
濃度
≥57.0% Cu (EDTA titration)
溶解性
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O[Cu]O
InChI
1S/Cu.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI Key
JJLJMEJHUUYSSY-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化銅結晶の直方晶系の性質はX線回折によって決定されました。水酸化銅は、対応するイナミドを生じる末端アルキンの選択的酸化クロスカップリングにおいて不均一触媒として働くことができます。
アプリケーション
水酸化銅ベースのモノリスは水酸化銅ベースモノリスキセロゲルの合成で使用することができます。この金属有機フレームワーク(MOF)の可能性がある用途には、ガス貯蔵、分離、薬物送達およびバイオ医薬品などがあります担持Cu(OH)xは、N-アシルスルフェンアミドを生じるベンゼンチオールと環状アミドの好気性脱水素型クロスカップリングの触媒として使用することができます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
S Trdan et al.
Mededelingen (Rijksuniversiteit te Gent. Fakulteit van de Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen), 66(2a), 187-193 (2002-11-12)
During the extremely wet vegetation season in 1999 the efficiency of protection of two cultivars of field grown tomato (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten), 'Pick Rite' and 'GO 101', against tomato late blight (Phytophthora infestans (Mont.) de Bary) using three ecologically
Jincui Gu et al.
Scientific reports, 9(1), 9381-9381 (2019-06-30)
In recent years, increasing attention has been paid to the origin, transmission and communication of silk. However, this is still an unsolved mystery in archaeology. The identification of silk-producing species, especially silk produced by Bombyx mori (B. mori) and Antheraea
M C Hsiao et al.
Journal of synchrotron radiation, 8(Pt 2), 931-933 (2001-08-22)
Copper species such as CuCO3, Cu(OH)2, CuS and CuO were found in the bag house and EP (electrostatic precipitator) fly ashes of waste incineration processes by X-ray absorption near edge structural (XANES) spectroscopy. A small amount of Cu(I) and metallic
K Donegan et al.
Canadian journal of microbiology, 37(9), 708-712 (1991-09-01)
An important consideration in the environmental release of a genetically engineered microorganism is the capability for reduction or elimination of microorganism populations once their function is completed or if adverse environmental effects are observed. In this study the decontamination treatments
S M Peoples et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 49(6), 271-276 (1988-06-01)
Effluent gases from high temperature systems such as fossil fuel combustion and pyrometallurgical processes contain inorganic material which has the potential to interact with sulfur dioxide (SO2) on the surface of particles to form an irritant aerosol. The submicron fraction
資料
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
ペロブスカイト型酸化物や関連物質は、その柔軟性の高さから、新たな熱電材料の探索や最適化に関する非常に大きな可能性を持っています。