製品名
アセトニトリル, biotech. grade, ≥99.93%
グレード
biotech. grade
品質水準
100
200
蒸気密度
1.41 (vs air)
蒸気圧
72.8 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.93%
フォーム
liquid
自己発火温度
973 °F
expl. lim.
16 %
不純物
≤0.5 ppb as quinine (fluorimetric, 254nm)
≤0.6 μeq/g Titr. base
≤8 μeq/g Titr. acid
<0.001% water
蒸発残留物質
<0.0002%
色
APHA: <10
屈折率
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
溶解性
water: soluble
密度
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV吸収
λ: 190 nm Amax: 1.0
λ: 210 nm Amax: 0.03
λ: 220 nm Amax: 0.01
λ: 235 nm Amax: 0.005
λ: 254 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: 0.005
フォーマット
neat
保管温度
room temp
SMILES記法
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI Key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- 改良型 QuEChERS 法と超高性能液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法の組み合わせ: この研究では、飼料中のシクロピアゾン酸′の検出にアセトニトリルの優れた溶媒特性を活用しています。この方法は、食品安全における化学分析の効率と精度を高め、アセトニトリル′が農産物の品質を確保する上で極めて重要な役割を果たしていることを実証しています(Peng et al., 2024)。
- 新しく合成されたフッ素化トリプトファン類似体の液体クロマトグラフィーによるエナンチオ分離: 医薬品研究での使用を強調すると、アセトニトリルは、医薬品開発と分子薬理学研究に不可欠な複雑なアミノ酸のクロマトグラフィーによるエナンチオ分離に使用されます(Tanács et al., 2024)。
- 1,8-ナフタルイミド誘導体の合成と応用蛍光プローブ: アセトニトリル′の汎用性は、環境モニタリング用の蛍光プローブの合成で実証されています。環境汚染物質の検出と測定への応用は、生態学的研究と安全性への大きな影響を強調しています(Negi et al., 2024)。
包装
調製ノート
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2.0 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
494445-18L-P1:
494445-215L-C01:
494445-CA-200L-RC:
494445-400L:4548173269320
494445-2L:4548173162430
494445-20L-P2:
494445-VAR:
494445-200L:4548173162416
494445-4X4L:
494445-AT-50L-P2:
494445-56L:4548173162447
494445-200L-P2:
494445-100ML:4548173299846
494445-PZ:
494445-BULK:
494445-CA-200LP1SB:
494445-4L:
494445-6X1L:4548173269344
494445-18L:4548173162393
494445-20L-N2:
494445-25L:4548173162423
494445-1L:4548173162409
494445-50L-P2:
494445-20L:
494445-50ML-KC:
494445-4X2L:4548173269337