蒸気圧
23.3 mmHg ( 30 °C)
アッセイ
33-37% (by potassium permanganate, titration)
フォーム
liquid
含みます
inhibitor
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
35 wt. % in H2O
屈折率
n20/D 1.357
bp
126 °C
mp
−40 °C
密度
1.13 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI Key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
包装
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
349887-BULK:
349887-500ML:
349887-4L:
349887-VAR:
アクティブなフィルタ