詳細
亜硫酸水素ナトリウムとウラシルおよびシトシンのpH 6での定量的反応が調査されています。
亜硫酸水素ナトリウム溶液は、誘導体化とそれに続く溶媒抽出により、アルデヒドなどのカルボニル化合物を分離する際に使用できます。
亜硫酸水素ナトリウム溶液は、誘導体化とそれに続く溶媒抽出により、アルデヒドなどのカルボニル化合物を分離する際に使用できます。
アプリケーション
亜硫酸水素ナトリウム溶液は、N2Oを含む照射水溶液中でのOHとの反応により、SO3-ラジカルを生成させる際に使用できます。これらのラジカルの化学は、パルス放射線分解による動的分光測定で調査されています。
その他情報
カタログ番号13438-4X2.5L-Rは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル13438-2.5L-Rをご注文ください。
カタログ番号13438-6X1L-Rは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル13438-1L-Rをご注文ください。
カタログ番号13438-6X1L-Rは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル13438-1L-Rをご注文ください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13438-BULK-R:
13438-6X1L-R:
13438-2.5L-R:4548173926551
13438-1L-R:4548173926544
13438-4X2.5L-R:
13438-VAR-R:
13438-25L-R:4548173926568
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of anatomy, 235(2), 271-280 (2019-05-31)
The aim of the present study was to clarify the detailed morphology of efferent and epididymal ducts in adult mice using three-dimensional (3D) analysis. We reconstructed efferent and epididymal ducts in three adult mice using serial paraffin sections and high-performance
Purification of Laboratory Chemicals (2009)
International journal of environmental research and public health, 16(14) (2019-07-25)
Human exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) results in adverse health implications. However, the specific impact of paternal preconception PAHs exposure has not been fully studied. In this study, a total of 219 men aged 24-53 were recruited and an
Polymers, 11(5) (2019-05-17)
Nanocomposite membranes are strongly desired to break a trade-off between permeability and selectivity. This work reports new thin film nanocomposite (TFN) forward osmosis (FO) membranes by embedding aluminosilicate nanotubes (ANTs) into a polyamide (PA) rejection layer. The surface morphology and
Chemical behavior of sulfur trioxide (SO3-) and sulfur pentoxide (SO5-) radicals in aqueous solutions.
The Journal of Physical Chemistry, 88(23), 5665-5669 (1984)