Merck
358983
Sigma-Aldrich
亜硫酸アンモニウム 一水和物
92%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥7,860
¥7,860
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥7,860
About This Item
化学式:
(NH4)2SO3 · H2O
CAS番号:
分子量:
134.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
¥7,860
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
92%
フォーム
crystals
密度
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N.N.O.OS(O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O3S.H2O/c;;1-4(2)3;/h2*1H3;(H2,1,2,3);1H2
InChI Key
ASPXBYAQZVXSNS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Ammonium sulfite monohydrate is generally used as a reducing agent and sulfonating agent in the organic synthesis.
アプリケーション
Ammonium sulfite monohydrate is used in the wafers cleaning, etching, and silicon modification procedures.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
358983-2.5KG:
358983-VAR:
358983-25G:
358983-500G:
358983-BULK:
358983-25KG:
358983-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yan B Vogel et al.
Nature communications, 8(1), 2066-2066 (2017-12-14)
Predicting or manipulating charge-transfer at semiconductor interfaces, from molecular electronics to energy conversion, relies on knowledge generated from a kinetic analysis of the electrode process, as provided by cyclic voltammetry. Scientists and engineers encountering non-ideal shapes and positions in voltammograms