Merck
221082
Sigma-Aldrich
酸化水銀(II)、黄色
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
酸化水銀、黄色
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HgO
CAS番号:
分子量:
216.59
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: mercury
不純物
≤0.005% N compounds
≤0.03% insol. dil. HCl
還元残渣
≤0.05%
mp
500 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Fe: ≤0.003%
SMILES記法
O=[Hg]
InChI
1S/Hg.O
InChI Key
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Yellow mercuric oxide shows antibacterial property and is commonly used in ophthalmic ointments.[1][2]
アプリケーション
Yellow mercuric oxide in the presence of mercuric bromide catalyst may be used in the preparation of alkyl β-D-glucopyranoside tetra-O-acetates and tetra-O-benzoates from poly-O-acyl-α-D-glucopyranosyl bromides and different alcohols via Koenigs-Knorr syntheses.[2]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221082-500G:4548173117782
221082-100G:4548173117775
221082-100G-LBL:
221082-3KG:4548173251011
221082-5G:4548173117799
221082-100G-PW:
221082-VAR:
221082-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Concise Inorganic Pharmaceutical Chemistry (phar.Che-I) (2008)
Koenigs-Knorr syntheses with mercuric salts.
Schroeder LR and Green JW.
J. Chem. Soc. Sect. C, 530-531 (1966)
B Kamoun et al.
Journal francais d'ophtalmologie, 22(5), 525-527 (1999-07-27)
Demodex folliculorum has been incriminated in the development of blepharitis although much controversy persists. Certain authors suggest that Demodex is a direct pathogen in chronic palpebral conditions while others consider the saprophyte to be innocuous to skin. We conducted a
S R Krystek et al.
International journal of peptide and protein research, 34(1), 52-55 (1989-07-01)
Treatment of peptides with excess HgO in the presence of alkaline cyanide leads to cleavage of the peptides at glycine residues. The reaction appears to involve both C- and N-mercuration with subsequent release of 2 mol mercury per mol of
Bingyan Han et al.
Analytical chemistry, 81(13), 5569-5573 (2009-06-09)
Herein, a sensitive and selective sensor for biothiols based on the recovered fluorescence of the CdTe quantum dots (QDs)-Hg(II) system is reported. Fluorescence of QDs could be quenched greatly by Hg(II). In the presence of biothiols, such as glutathione (GSH)