Merck
311383
Sigma-Aldrich
三酸化二ヒ素
ACS reagent (primary standard)
別名:
三酸化ヒ素, 亜ヒ酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 G
¥55,300
¥55,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
125 G
¥55,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
As2O3
CAS番号:
分子量:
197.84
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
¥55,300
出荷可能日2025年4月14日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
ACS reagent (primary standard)
蒸気圧
0 hPa ( 66 °C)
アッセイ
99.95-100.05%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: arsenic
強熱残分
≤0.02%
溶解性
dilute HCl: insoluble ≤0.01%
微量陰イオン
S2-: passes test (lim. ~0.001%)
chloride (Cl-): ≤0.005%
微量陽イオン
Fe: ≤5 ppm
Pb: ≤0.002%
Sb: ≤0.05%
SMILES記法
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
InChI Key
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
酸化ヒ素(III)は、三酸化ヒ素とも呼ばれ、複数のヒ素ベースの化合物を製造するための原料として使用される両性酸化物です。
アプリケーション
酸化ヒ素(III)は以下の用途に使用されます。
  • 閉鎖系での静的フッ素化法による五フッ化ヒ素(AsF5)の合成。
  • ZnOゾルゲルスピンコーティング法により、酢酸亜鉛、2-メトキシエタノール、およびモノエタノールアミンにAs2O3を添加することによるヒ素ドープZnO膜の調製。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
311383-125G:4548173133317
311383-VAR:
311383-BULK:
311383-125G-PW:
311383-100G:4548173255552
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xiao Liu et al.
Science China. Life sciences, 63(11), 1744-1754 (2020-05-10)
This study aimed to explore macrophage polarization in acute graft-versus-host disease after hematopoietic stem cell transplantation, and investigated if arsenic trioxide (ATO) could correct this imbalance. In the colon of GVHD mice, we found that the number of F4/80+iNOS+ cells
Yuhua Fan et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 31(1), 80-91 (2013-02-01)
Arsenic trioxide (As2O3) is a highly effective agent for treatment of acute promyelocytic leukemia (APL). However, consecutively administered As2O3 induces serious adverse cardiac effects, including long QT syndrome (LQTs) and even sudden cardiac death. Previous studies have shown that genistein
Yanfei Jia et al.
PloS one, 8(1), e54774-e54774 (2013-02-06)
Alpha-fetoprotein (AFP)-producing gastric cancer (AFPGC), represented by the production of AFP, has a more aggressive behavior than common gastric cancer. The underlying mechanisms are not well understood. Arsenic trioxide (As(2)O(3)) is used clinically to treat acute promyelocytic leukemia(APL) and has
Michael T Brady et al.
Leukemia research, 37(7), 822-828 (2013-05-01)
Signal transducer and activator of transcription (STAT) 3 inhibits dendritic cell (DC) differentiation and is constitutively activated in blasts of approximately half of AML patients. We investigated the correlation between STAT3 activity, DC maturation and the ability to stimulate T-cells
Jianing Wu et al.
Toxicology letters, 220(1), 61-69 (2013-04-02)
Notch signaling has been demonstrated to have a central role in cancer stem-like cells (CSLCs) in glioblastoma multiforme (GBM). We have recently demonstrated the inhibitory effect of arsenic trioxide (ATO) on CSLCs in glioblastoma cell lines. In this study we
質問
1–2/2 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf