主要文書
1.08180
Supelco
2-Thiobarbituric acid
reagent for sorbic acid
別名:
2-Thiobarbituric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H4N2O2S
CAS番号:
分子量:
144.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
207-985-8
NACRES:
NB.21
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.7-1.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
235 °C
かさ密度
210 kg/m3
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C4H4N2O2S/c7-2-1-3(8)6-4(9)5-2/h1H2,(H2,5,6,7,8,9)
InChI Key
RVBUGGBMJDPOST-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (1 %; water): 1.7 - 1.9
Loss on drying (20 mbar, 60 °C): ≤ 1
Suitability as reagent (for sorbic acid): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
質問
  1. Is this product is Granular form?
    1 回答
    1. The physical form of this product is not a tested specification. However, there is no indication that this item is a granulated material.