Merck
220345
Sigma-Aldrich
臭化ナトリウム
ReagentPlus®, ≥99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥8,680
2.5 KG
¥24,000
4 X 2.5 KG
¥93,000
¥8,680
出荷可能日2025年3月31日詳細
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのReagentPlus®® グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥8,680
2.5 KG
¥24,000
4 X 2.5 KG
¥93,000
About This Item
化学式:
NaBr
CAS番号:
分子量:
102.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38050404
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
¥8,680
出荷可能日2025年3月31日詳細
吸湿を防ぐ試薬ボトル「Redi-Dri™™」シリーズのReagentPlus®® グレード品もご用意しております。
バルクの問い合わせ
グレード
reagent
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 806 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
powder or crystals
pH
5.4 (20 °C, 50 g/L)
mp
755 °C (lit.)
溶解性
ethanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
SMILES記法
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化ナトリウム(NaBr)は無機塩です。安価な臭化物陰イオン源です。有機合成における求核触媒として使用されます。また、NaBrは電気化学的酸化において有用な電解質です。
アプリケーション
臭化ナトリウムは以下の用途で使用されます:
  • 高度に官能化されたテトラヒドロベンゾ[b]ピランを合成するための、アリールアルデヒド、アルキルニトリルおよびジメドンのマイクロ波支援三成分環縮合の触媒として。
  • アルケン酸誘導体の一連の電気化学的酸化的臭素化および環化によるブロモメチル化γ-ラクトンの調製における臭素ラジカルの供給源として。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
220345-2.5KG:
220345-BULK:
220345-12KG:
220345-6X500G:
220345-4X2.5KG:
220345-VAR:
220345-25G:
220345-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)
Ling Yue et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 175(7), 3557-3570 (2015-02-05)
A novel aqueous two-phase system (ATPS) only containing Gemini surfactant ethanediyl-1,2-bis(dodecyldimethylammonium bromide) and an inorganic salt sodium bromide was designed, and the physicochemical properties of the ATPS were investigated systematically. The results have shown that the coexisting two phases, one
Sergiu Coseri et al.
Carbohydrate polymers, 116, 9-17 (2014-12-03)
Unoxidized and carboxylated pullulan (obtained by pullulan oxidation using TEMPO-sodium hypochlorite-sodium bromide system) have been used as mediators for the silver nanoparticles formation (AgNPs), under environment-friendly conditions: using aqueous solutions, room temperature and notably, by using both mediators as reducing
Sodium bromide catalysed one-pot synthesis of tetrahydrobenzo [b] pyrans via a three-component cyclocondensation under microwave irradiation and solvent free conditions.
Devi I and Bhuyan PJ.
Tetrahedron Letters, 45(47), 8625-8627 (2004)
Density, viscosity, and electrolytic conductivity of concentrated aqueous electrolyte solutions at several temperatures. Alkaline-earth chlorides, lanthanum chloride, sodium chloride, sodium nitrate, sodium bromide, potassium nitrate, potassium bromide, and cadmium nitrate.
Isono T.
Journal of Chemical and Engineering Data, 29(1), 45-52 (1984)