蒸気密度
4.7 (vs air)
蒸気圧
150 mmHg ( 50 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.5% (GC)
自己発火温度
509 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
2.8-6.6 %, 100 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
n20/D 1.440
bp
100-104 °C (lit.)
mp
−112 °C (lit.)
密度
1.276 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCBr
InChI
1S/C4H9Br/c1-2-3-4-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
MPPPKRYCTPRNTB-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
08953-1ML-F:
08953-VAR-F:
08953-BULK-F:
08953-5ML-F:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック