グレード
ACS reagent
蒸気密度
6.8 (vs air)
アッセイ
≥98%
98.0-102.0% (ACS specification)
形状
crystalline powder
lumps and powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.01% insolubles
pH
5.2-5.5 (20 °C, 20 g/L)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.01%
SMILES記法
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
Copper-Catalyzed Aerobic Oxidation of Amines to Imines under Neat Conditions with Low Catalyst Loading
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
217557-VAR:
217557-100G:4548173117324
217557-2.5KG:4548173117331
217557-500G:4548173117348
217557-BULK:
試験成績書(COA)