Merck
229601
Sigma-Aldrich
酢酸銅(II) 一水和物
greener alternative
99.99% trace metals basis
別名:
酢酸第二銅 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥35,100
50 G
¥101,000
¥35,100
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥35,100
50 G
¥101,000
About This Item
化学式:
Cu(CO2CH3)2 · H2O
CAS番号:
分子量:
199.65
Beilstein:
3730548
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥35,100
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
蒸気密度
6.8 (vs air)
品質水準
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder or crystals
反応適合性
core: copper
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O.CC(=O)O[Cu]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Cu.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
NWFNSTOSIVLCJA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの 12 原則の 1 つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒機能を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
太陽電池に適用される酸化銅ナノ粒子、[1]Cu2ZnSnS4フィルムの合成で使用されます。[2]この化合物は酸化亜鉛バリスタにおいて、有機材料の重合の触媒として、および織物の染色の媒染剤として使用することができます。この化合物はセラミック顔料および殺菌剤として工業的に使用することができます。
特徴および利点
  • It is soluble in water makes a perfect precursor for the synthesis of new materials by sol-gel method
  • With high purity of 99.99% (<150 ppm) and low heavy metals, it is ideal for Ir-catalyzed intramolecular C-H amination and the synthesis of carbinol.
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229601-BULK:
229601-50G:4548173120416
229601-10G:4548173120409
229601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sonochemical synthesis and characterization of nanometer-size transition metal oxides from metal acetates.
Kumar RV, et al.
Chemistry of Materials, 12(8), 2301-2305 (2000)
Cu2ZnSnS4 films deposited by a soft-chemistry method.
Todorov T, et al.
Thin Solid Films, 517(7), 2541-2544 (2009)
Alexander Navarrete et al.
Faraday discussions, 183, 249-259 (2015-09-24)
A novel plasmonic reactor concept is proposed and tested to work as a visible energy harvesting device while allowing reactions to transform CO2 to be carried out. Particularly the reverse water gas shift (RWGS) reaction has been tested as a
Monica L Ohnsorg et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 31(22), 6114-6121 (2015-05-29)
Thin films can integrate the versatility and great potential found in the emerging field of metal-organic frameworks directly into device architectures. For fabrication of smart interfaces containing surface-anchored metal-organic frameworks, it is important to understand how the foundational layers form
Łukasz Orzeł et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(13), 6012-6022 (2015-02-28)
The nature of chlorophyll interactions with copper(II) ions varies considerably in organic solvents, depending on the dominant coordinative form. Besides formation of the metallo tetrapyrrolic complex, Cu(II) ions can cause oxidation of the pigment, reversible or irreversible, which can lead
資料
Copper metal deposition processes are an essential tool for depositing interconnects used in microelectronic applications, giving group 11 (coinage metals: Copper, Silver, and Gold) an important place in atomic layer deposition (ALD) process development.
ALD開発におけるマイクロエレクトロニクス相互接続には、銅蒸着プロセスが欠かせません。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf