Merck
257605
Sigma-Aldrich
2,3,7,8,12,13,17,18-オクタエチル-21H,23H-ポルフィンコバルト(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H44CoN4
CAS番号:
分子量:
591.69
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
solid
λmax
393 nm
SMILES記法
CCc1c(CC)c2cc3c(CC)c(CC)c4cc5nc(cc6c(CC)c(CC)c(cc1n2)n6[Co]n34)c(CC)c5CC
InChI
1S/C36H44N4.Co/c1-9-21-22(10-2)30-18-32-25(13-5)26(14-6)34(39-32)20-36-28(16-8)27(15-7)35(40-36)19-33-24(12-4)23(11-3)31(38-33)17-29(21)37-30;/h17-20H,9-16H2,1-8H3;/q-2;+2/b29-17-,30-18-,31-17-,32-18-,33-19-,34-20-,35-19-,36-20-;
InChI Key
CILRATIHXSICFS-XTPDIVBZSA-N
詳細
2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine metalates with cobalt(II) to form 2,3,7,8,12,13,17,18-Octaethyl-21H,23H-porphine cobalt(II) (CoOEP). CoOEP may be used to form Langmuir Blodgett (LB) thin films.1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
257605-BULK:
257605-VAR:
257605-500MG:
257605-100MG:4548173934587