178810
テトラヒドロフラン
≥99.0%, contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, ReagentPlus®
別名:
THF, オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
200-400 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
dilution
(for general lab use)
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Tetrahydrofuran Miscibility/Immiscibility Table
Greener alternatives are available for many THF applications, 2-Methyltetrahydrofuran (155810) and Cyclopentyl methyl ether (675989)
Read more about THF alternatives:
2-Methyltetrahydroun (2-MeTHF): A biomass-Derived solvent with Broad Applications in Organic Chemistry
The toxicological assessment of cyclopentyl methyl ether (CPME) as a green solvent
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
178810-20L:4548173109916
178810-1L:4548173109909
178810-18L-CS:
178810-VAR-D:
178810-4L:4548173109923
178810-25L:
178810-2.5L:
178810-VAR:
178810-BULK:
178810-10L:
178810-18L:4548173109893