安全性情報
10951
Sigma-Aldrich
アラルダイト® M
Araldite® M
suitable for (use as an embedding medium)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥19,400
1 L
¥56,900
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥19,400
1 L
¥56,900
About This Item
UNSPSCコード:
41116121
NACRES:
MA.02
¥19,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
フォーム
viscous liquid
品質水準
不純物
dibutyl phthalate
light yellow
屈折率
n/D 1.555-1.570
適合性
suitable for (use as an embedding medium)
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
詳細
アラルダイト®は包埋に通常使用されているエポキシ樹脂です。基本的に重合による損傷がなく、本プラスチックは顕微鏡で昇華しないので、継続的に微細な構造を支持・保存できます。[1] アラルダイトM(CY 212)は、無水ドデセニルコハク酸、フタル酸ジブチルおよび2,4,6-トリジメチルアミン メチルフェノールからなります。[2]
アプリケーション
アラルダイト®Mは、電子顕微鏡を用いたブチル化ヒドロキシトルエンなどの抗酸化食品添加物により誘導される肝毒性を調べるため、ラット肝の超薄切片の調製において、酸化プロピレンと1:1の比で併用されました。[3]
法的情報
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
10951-250ML:
10951-1L:
10951-BULK:
10951-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hepatotoxicity induced by the anti-oxidant food additive, butylated hydroxytoluene BHT, in rats. An electron microscopical study.
Safer AM and Nughamish AJ.
Electron Microsc. (1999)
Léa Guyonnet et al.
Kidney international, 98(5), 1193-1209 (2020-06-23)
The endothelin system may be an important player in hypertensive end-organ injury as endothelin-1 increases blood pressure and is pro-inflammatory. The immune system is emerging as an important regulator of blood pressure and we have shown that the early hypertensive
Pierre Vigié et al.
Journal of cell science, 132(1) (2018-12-05)
Mitophagy, the selective degradation of mitochondria by autophagy, is a central process that is essential for the maintenance of cell homeostasis. It is implicated in the clearance of superfluous or damaged mitochondria and requires specific proteins and regulators to perform.
In Situ Hybridization in Electron Microscopy.
Morel G
Science, 174-175 (2001)
Halil İbrahim Saygı et al.
Acta histochemica, 120(6), 595-603 (2018-07-29)
Recent studies showed that JAK/STAT pathway plays role in glomerular damages. The fact that STAT3 could be activated also by oxidative stress make Puromycin Aminonucleoside (PAN) Nephrosis model very appropriate for examination of STAT3 expression changes in glomerular pathology. Along
質問
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー