Merck
45346
Supelco
ドデセニルコハク酸無水物
for microscopy
別名:
DDSA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥18,300
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥18,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H26O3
CAS番号:
分子量:
266.38
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
13111000
PubChem Substance ID:
NACRES:
MA.02
¥18,300
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
for microscopy
品質水準
密度
1.00 g/mL at 20 °C
適合性
suitable for microscopy
アプリケーション
agriculture
environmental
SMILES記法
CCCCCCCCC\C=C\CC1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C16H26O3/c1-10(2)6-11(3)7-12(4)8-13(5)14-9-15(17)19-16(14)18/h8,10-12,14H,6-7,9H2,1-5H3/b13-8+
InChI Key
WBRBLKRDTHYRRV-MDWZMJQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
additional information see 45359 Epoxy Embedding Medium kit
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
45346-1L-F:
45346-6X250ML-F:
45346-VAR-F:
45346-250ML-F:
45346-6X1L-F:
45346-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Danijela Petrovic et al.
Experimental and molecular pathology, 104(3), 199-211 (2018-05-05)
In our recent studies we have designed fullerenol/doxorubicin nanocomposite (FNP/DOX) as the new drug nanocarrier. This research has demonstrated that this novel nanocomposite has had better implications on the liver tissue in vivo (Wistar rats treated intraperitoneally), than treatment based
Ziyi Yin et al.
Autophagy, 16(5), 900-916 (2019-07-18)
Cells are faced with various stresses during their growth and development, and autophagy is a degradative process in which cells can break down their own components to recycle macromolecules and provide energy under these stresses. For pathogenic fungi that utilize