Merck
06522
Sigma-Aldrich
DPX Mountant for histology
slide mounting medium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12171500
NACRES:
NA.47
由来生物
synthetic
グレード
histological grade
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.52
粘度
1200-1800 mPa.s(20 °C)
溶解性
water: practically insoluble
密度
0.94-0.97 g/L
アプリケーション
hematology
histology
保管温度
room temp
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
組織学用DPX包埋剤は、切片を固定するためのスライド包埋剤としての使用に適しています。H&E(ヘマトキシリン-エオジン)、ニッスル染色、およびマッソン・ゴールドナー染色サンプルのスライドを観察するための封入剤として使用されます。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F
引火点(℃)
8 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
06522-500ML:4548173306001
06522-VAR:
06522-BULK:
06522-100ML:4548173305998
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
The level and distribution pattern of HP1beta in the embryonic brain correspond to those of H3K9me1/me2 but not of H3K9me3
Bartova E, et al.
Histochemistry and Cell Biology, 145(4), 447-461 (2016)
Morphological Changes in a Severe Model of Parkinson's Disease and Its Suitability to Test the Therapeutic Effects of Microencapsulated Neurotrophic Factors.
Requejo C
Molecular Neurobiology, 54 (2017)
Immunotherapeutic Blockade of Macrophage Clever-1 Reactivates the CD8+ T Cell Response Against Immunosuppressive Tumors
Viitala MK, et al.
Clinical Cancer Research, 145(4), 1-30 (2019)
Does 2, 4-dichlorophenoxyacetic acid (2, 4-D) induce genotoxic effects in tissue cultured Allium roots?
Ozkul M, et al.
Cytotechnology, 68(6), 2395-2405 (2016)
Impaired central respiratory chemoreflex in an experimental genetic model of epilepsy.
Totola LT
The Journal of Physiology, 595 (2017)