Merck
Y0001988
コハク酸
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 MG
¥19,600
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 MG
¥19,600
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥19,600
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
succinic acid
メーカー/製品名
EDQM
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Succinic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
Y0001988:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
コハク酸 purum p.a., ≥99.0% (T)
Sigma-Aldrich
14080
コハク酸
コハク酸 for analysis EMSURE® ACS
Supelco
1.00682
コハク酸
コハク酸 ReagentPlus®, BioRenewable, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S7501
コハク酸