Merck
8.22260
Sigma-Aldrich
コハク酸
for synthesis
別名:
ブタン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH2COOH
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1754069
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
203-740-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99% (acidimetric)
形状
solid
自己発火温度
470 °C
有効性
2260 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
235 °C (lit.)
235 °C/1013 hPa
mp
184-186 °C (lit.)
転移温度
flash point 206 °C
溶解性
water: 58 g/L at 20 °C
密度
1.56 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
940 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 184 °C
Melting range (upper value): ≤ 189 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9