グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
アッセイ
≥99.5% (T)
不純物
≤0.001% total nitrogen (N)
強熱残分
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
185-191 °C
溶解性
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤10 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- Surfactant/detergent extender/foaming agent[1]
- As ion chelator in the electroplating process[1]
- As a precursor for various industrially important chemicals such as adipic acid, 1,4-butanediol, tetrahydrofuran, N-methyl pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, succinate salts, and γ-butyrolactone[2]
- Synthesis of biodegradable polymers such as polybutyrate succinate (PBS) and polyamides.[2]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
14079-100G:
14079-VAR:
14079-1KG:
14079-BULK:
14079-RSAMPLE:
14079-250G:
この製品を見ている人はこちらもチェック