Merck
1133536
USP
重酒石酸コリン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
重酒石酸(2-ヒドロキシエチル)トリメチルアンモニウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
200 MG
¥51,200
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
200 MG
¥51,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19NO7
CAS番号:
分子量:
253.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥51,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
choline bitartrate
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-]C([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.C[N+](C)(C)CCO
InChI
1S/C5H14NO.C4H6O6/c1-6(2,3)4-5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7H,4-5H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/q+1;/p-1/t;1-,2-/m.1/s1
InChI Key
QWJSAWXRUVVRLH-LREBCSMRSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Choline bitartrate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
生物化学的/生理学的作用
アシル基のアクセプタ-です。
基質
コリンアセチルトランスフェラ-ゼの基質です。
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
1133536-200MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)