Merck
Y0000823
4-ホルミルモルホリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-モルホリンカルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥18,770
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO2
CAS番号:
分子量:
115.13
Beilstein:
110293
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
molsidomine
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
20-23 °C (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h5H,1-4H2
InChI Key
LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Molsidomine impurity D EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
244.4 °F - DIN 51758
引火点(℃)
118 °C - DIN 51758
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
Y0000823:
Y0000823-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)