Merck
524980
Sigma-Aldrich
フタル酸ジブチル
99%
別名:
n-ブチルフタラート, DBP, フタル酸ジブチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-[CO2(CH2)3CH3]2
CAS番号:
分子量:
278.34
Beilstein:
1914064
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気密度
9.6 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 147 °C)
アッセイ
99%
形状
liquid
自己発火温度
756 °F
expl. lim.
0.47 %, 236 °F
不純物
≤0.005% Acidity (as Phthalic acid)
≤0.15% water
APHA: ≤20
屈折率
n20/D 1.492 (lit.)
pH
7 (20 °C, 10 mg/L)
bp
340 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
InChI Key
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
mouse ... Esr1(13982)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
フタル酸ジブチル(DBP)は、様々な家庭用品で可塑剤として最も一般的に使用されています。これらの製品を使用中又は処理中に、環境中に浸出・蒸発する性質があります。そのため、毒性作用とアポトーシス作用を評価する研究が実施されています。研究では、高用量DBPの曝露により、プロゲステロンとエストラジオールの産生が妨げられる可能性があることも示されています。
アプリケーション
可塑剤
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
367.7 °F - open cup
引火点(℃)
186.5 °C - open cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524980-BULK:
524980-1L:4548173943466
524980-20L:4548173943473
524980-VAR:
524980-500ML:4548173922850
524980-4L:4548173943497
524980-25ML:4548173943480
524980-2.5L:4548173922843
524980-18L:
524980-100ML:4548173922836
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dibutyl phthalate (DBP)-induced apoptosis and neurotoxicity are mediated via the aryl hydrocarbon receptor (AhR) but not by estrogen receptor alpha (ER?), estrogen receptor beta (ER?), or peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPAR?) in mouse cortical neurons.
Wojtowicz A
Neurotoxicity Research, 31(1), 77-89 (2017)
Dibutyl phthalate impairs steroidogenesis and a subset of LH-dependent genes in cultured human mural granulosa cell in vitro.
Adir M
Reproductive Toxicology, 69, 13-18 (2017)
Linda V Sinclair et al.
Immunometabolism, 2(4), e200029-e200029 (2020-09-04)
Assays to monitor the metabolic state or nutrient uptake capacity of immune cells at a single cell level are increasingly in demand. One assay, used by many immunologists, employs 2-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)Amino)-2-Deoxyglucose (2-NBDG), a fluorescent analogue of 2-deoxyglucose (2DG), as a substrate
Damien Hunter et al.
International journal of molecular sciences, 22(8) (2021-05-01)
Xenobiotic exposure during pregnancy and lactation has been linked to perinatal changes in male reproductive outcomes and other endocrine parameters. This pilot study wished to assess whether brief maternal exposure of rats to xenobiotics dibutyl phthalate (DBP) or diethylstilbestrol (DES)
Sarah Moody et al.
Endocrinology, 154(9), 3460-3475 (2013-06-15)
Phthalates are plasticizers with widespread industrial, domestic, and medical applications. Epidemiological data indicating increased incidence of testicular dysgenesis in boys exposed to phthalates in utero are reinforced by studies demonstrating that phthalates impair fetal rodent testis development. Because humans are