Merck
H28203
Sigma-Aldrich
4-(2-ヒドロキシエチル)モルホリン
ReagentPlus®, 99%
別名:
2-モルホリノエタノール, 4-モルホリンエタノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13NO2
CAS番号:
分子量:
131.17
Beilstein:
104375
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
227 °C/757 mmHg (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO2/c8-4-1-7-2-5-9-6-3-7/h8H,1-6H2
InChI Key
KKFDCBRMNNSAAW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
H28203-100G:
H28203-5G:
H28203-250G:
H28203-BULK:
H28203-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Peter A Burland et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 19(18), 5679-5692 (2011-08-25)
In this work libraries of morpholines and oxazepanes have been prepared via the reductive amination reaction between dialdehydes, derived from carbohydrates, and a range of amines. In this way, functionalised morpholines and oxazepanes have been prepared that include N-alkylated derivatives
Antoine Frère et al.
Biomacromolecules, 16(3), 769-779 (2015-01-21)
RNAi therapeutics are promising therapeutic tools that have sparked the interest of many researchers. In an effort to provide a safe alternative to PEI, we have designed a series of new guanidinium- and morpholino-functionalized biocompatible and biodegradable polycarbonate vectors. The