Merck
Y0000821
Molsidomine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
N-(Ethoxycarbonyl)-3-(4-morpholino)sydnone imine, SIN-10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H14N4O4
CAS番号:
分子量:
242.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
molsidomine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)N=C1O[N-][N+](=C1)N2CCOCC2
InChI
1S/C9H14N4O4/c1-2-16-9(14)10-8-7-13(11-17-8)12-3-5-15-6-4-12/h7H,2-6H2,1H3/b10-8-
InChI Key
XLFWDASMENKTKL-NTMALXAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Molsidomine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
R E Nitz et al.
Pharmacotherapy, 7(1), 28-37 (1987-01-01)
The long-acting antianginal drug molsidomine has been shown experimentally to reduce myocardial infarct size when administered prior to or after cardiac insult. This is due to several drug actions. Dilation of postcapillary capacitance vessels diminishes venous return, preload, heart dimensions
[Molsidomine (Corvaton)].
O M Eliseev
Terapevticheskii arkhiv, 66(9), 82-88 (1994-01-01)
R E Nitz et al.
American heart journal, 109(3 Pt 2), 631-636 (1985-03-01)
The cardioprotective and antithrombotic activity of molsidomine, a novel therapeutic agent for the treatment of coronary heart disease, was investigated in a series of animal models of myocardial ischemia. Molsidomine given to dogs with marked ST segment elevation (epicardial electrogram)
[Pharmacology of molsidomine and its active metabolites].
E Böhme
Medizinische Klinik (Munich, Germany : 1983), 85 Suppl 1, 7-10 (1990-02-01)
[Intravenous molsidomine in cardiovascular diseases. Overview].
W Grosse-Heitmeyer
Medizinische Klinik (Munich, Germany : 1983), 89 Suppl 2, 62-63 (1994-07-01)