Merck
Y0000739
システム適合性用半合成パクリタキセル
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
パクリタキセル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1.01 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1.01 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H51NO14
CAS番号:
分子量:
853.91
Beilstein:
1420457
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
paclitaxel
メーカー/製品名
EDQM
mp
213 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](O)[C@@]3(C)C(=O)[C@H](OC(C)=O)C4=C(C)[C@H](C[C@@](O)([C@@H](OC(=O)c5ccccc5)[C@]3([H])[C@@]1(CO2)OC(C)=O)C4(C)C)OC(=O)[C@H](O)[C@@H](NC(=O)c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32-,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI Key
RCINICONZNJXQF-MZXODVADSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Paclitaxel semi-synthetic for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
パクリタキセルは、強力な抗悪性腫瘍および抗有糸分裂性のタキサン系薬物であり、β-チューブリンのN末端と結合し、微小管を安定化させてG2/M期の細胞周期を停止させます。
パクリタキセルは、強力な抗悪性腫瘍および抗有糸分裂性のタキサン系薬物であり、β-チューブリンのN末端と結合し、微小管を安定化させてG2/M期の細胞周期を停止させます。微小管が損傷すると、JNK依存性経路と後続するJNK非依存性経路を通じてアポトーシスが誘発されます(おそらくは、プロテインキナーゼA(PKA)またはRaf-1キナーゼの活性化と関連し、Bcl-2のリン酸化が引き起こされます)。CYP2CBが関わる主要な代謝物は、6α-ヒドロキシパクリタキセル(6α-OHP)です。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
注意
パクリタキセルは、メタノール中でエステル交換され、また水溶液中では加水分解されます。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Bone marrow,Cardio-vascular system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
Y0000739-1EA:
Y0000739-1MG:
Y0000739:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Taroh Satoh et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(19), 2039-2049 (2014-05-29)
In Asian countries, paclitaxel once per week is used as second-line treatment in advanced gastric cancer, including human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) -positive tumors. The role of anti-HER2 agents, including lapatinib, in this setting and population is unclear.
Miguel A Ojeda-Lopez et al.
Nature materials, 13(2), 195-203 (2014-01-21)
Bundles of taxol-stabilized microtubules (MTs)--hollow tubules comprised of assembled αβ-tubulin heterodimers--spontaneously assemble above a critical concentration of tetravalent spermine and are stable over long times at room temperature. Here we report that at concentrations of spermine several-fold higher the MT
Eric Pujade-Lauraine et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 32(13), 1302-1308 (2014-03-19)
In platinum-resistant ovarian cancer (OC), single-agent chemotherapy is standard. Bevacizumab is active alone and in combination. AURELIA is the first randomized phase III trial to our knowledge combining bevacizumab with chemotherapy in platinum-resistant OC. Eligible patients had measurable/assessable OC that
George Au-Yeung et al.
Gynecologic oncology, 133(1), 16-22 (2014-04-01)
Obesity is an increasing health problem that is reported to influence chemotherapy dosing. The extent to which this occurs and whether this affects outcomes in ovarian cancer was unclear. To describe chemotherapy dosing practices in normal, overweight and obese patients
Markus Bender et al.
Blood, 125(5), 860-868 (2014-11-21)
Bone marrow megakaryocytes produce platelets by extending long cytoplasmic protrusions, designated proplatelets, into sinusoidal blood vessels. Although microtubules are known to regulate platelet production, the underlying mechanism of proplatelet elongation has yet to be resolved. Here we report that proplatelet