Merck
PHR9149
Supelco
7-epi-Paclitaxel
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
Paclitaxel impurity E (PhEur), 7-Epipaclitaxel
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 MG
¥77,500
¥77,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 MG
¥77,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H51NO14
CAS番号:
分子量:
853.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥77,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
APIファミリー
paclitaxel
製品種目
TraceCERT®
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
アプリケーション
pharmaceutical small molecule
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N([C@H]([C@@H](O)C(=O)O[C@H]3C[C@]4([C@H]([C@@H]6[C@]7([C@H](OC7)C[C@H]([C@]6(C(=O)[C@@H](C(=C3C)C4(C)C)OC(=O)C)C)O)OC(=O)C)OC(=O)c5ccccc5)O)c2ccccc2)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C47H51NO14/c1-25-31(60-43(56)36(52)35(28-16-10-7-11-17-28)48-41(54)29-18-12-8-13-19-29)23-47(57)40(61-42(55)30-20-14-9-15-21-30)38-45(6,32(51)22-33-46(38,24-58-33)62-27(3)50)39(53)37(59-26(2)49)34(25)44(47,4)5/h7-21,31-33,35-38,40,51-52,57H,22-24H2,1-6H3,(H,48,54)/t31-,32+,33+,35-,36+,37+,38-,40-,45+,46-,47+/m0/s1
InChI Key
RCINICONZNJXQF-LYTKHFMESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
アプリケーション
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR9149-50MG:
PHR9149-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)