APIファミリー
octreotide
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
S1SCC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C(=O)NC(C1)C(=O)N[C@@H]([C@H](O)C)CO)C(O)C)CCCCN)Cc4c5c([nH]c4)cccc5)Cc3ccccc3)NC(=O)C(N)Cc2ccccc2.OC(=O)C.OC(=O)C
InChI
1S/C49H66N10O10S2.2C2H4O2/c1-28(61)39(25-60)56-48(68)41-27-71-70-26-40(57-43(63)34(51)21-30-13-5-3-6-14-30)47(67)54-37(22-31-15-7-4-8-16-31)45(65)55-38(23-32-24-52-35-18-10-9-17-33(32)35)46(66)53-36(19-11-12-20-50)44(64)59-42(29(2)62)49(69)58-41;2*1-2(3)4/h3-10,13-18,24,28-29,34,36-42,52,60-62H,11-12,19-23,25-27,50-51H2,1-2H3,(H,53,66)(H,54,67)(H,55,65)(H,56,68)(H,57,63)(H,58,69)(H,59,64);2*1H3,(H,3,4)/t28-,29?,34?,36?,37?,38?,39-,40?,41?,42?;;/m1../s1
InChI Key
QWFYIFWTVZFPRY-AARKYNAGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Octreotide Acetate is a long-acting synthetic octapeptide with pharmacologic properties mimicking those of the natural hormone somatostatin.
アプリケーション
Also used to prepare standard and system suitability solutions in the assay of octreotide acetate as described in the United States Pharmacopeia (USP) monograph.
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1477604-4.37MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ