Merck
Y0000560
オキサシリン ナトリウム塩 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Oxacillin sodium salt monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥18,770
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥18,770
About This Item
化学式:
C19H18N3O5SNa · H2O
CAS番号:
分子量:
441.43
Beilstein:
4287093
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥18,770
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxacillin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H][C@]12SC(C)(C)[C@@H](N1C(=O)[C@H]2NC(=O)c3c(C)onc3-c4ccccc4)C([O-])=O
InChI
1S/C19H19N3O5S.Na.H2O/c1-9-11(12(21-27-9)10-7-5-4-6-8-10)15(23)20-13-16(24)22-14(18(25)26)19(2,3)28-17(13)22;;/h4-8,13-14,17H,1-3H3,(H,20,23)(H,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
InChI Key
ZVIYWUUZWWBNMB-VICXVTCVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Oxacillin for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
Y0000560-1EA:
Y0000560:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)