1481044
USP
Oxacillin Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
oxacillin
メーカー/製品名
USP
mp
192-194 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1481044-15MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ