certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1481044
APIファミリー
oxacillin
フォーム
powder
包装
pkg of 50 mg
mp
192-194 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cc1onc(-c2ccccc2)c1C(O)=O
InChI
1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
InChI Key
PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
おすすめ製品
関連製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR2496-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ