Merck
Y0000240
セファピリンナトリウム
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3-[(アセチルオキシ)メチル]-8-オキソ-7-{(4-ピリジニルチオ)アセチル]アミノ}-5-チア-1-アザビシクロ[4.2.0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸 一ナトリウム塩, セファピリンナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥25,400
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥25,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H16N3NaO6S2
CAS番号:
分子量:
445.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥25,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cefapirin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].CC(=O)OCC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)CSc3ccncc3)C2=O)C([O-])=O
InChI
1S/C17H17N3O6S2.Na/c1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;/h2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);/q;+1/p-1/t13-,16-;/m1./s1
InChI Key
VGEOUKPOQQEQSX-OALZAMAHSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Cefapirin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Cagnardi et al.
New Zealand veterinary journal, 62(3), 146-151 (2013-11-15)
To evaluate the kinetic profile of cephapirin and detect differences in its milk disposition following intramammary administration in healthy, and subclinically Staphylococcus aureus infected, quarters of lactating cows, to assess the minimum inhibitory concentration (MIC) of cephapirin for Staph. aureus