Merck
1148090
USP
コラゲナーゼII
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
コラゲナーゼ Clostridium histolyticum由来, クロストリジオペプチダーゼA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
−70°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Collagenase IIはメタロプロテアーゼで、エンドプロテアーゼとして作用し、tripeptidyl carboxypeptidase活性を発揮します。エンドペプチダーゼ活性を示し、主な切断部位はhuman collagenのduplex amino acids glycine-prolineの前で確認されます。加水分解は、collagenの3重らせんドメインの内部で発生します。Collagenase IIは別名class II collagenaseで、以下の3つのサブタイプがあります:δ、ε、およびζ。 Collagenase II USP標準品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。MSDSおよび製品情報リーフレット類を含め、本製品のサポートのために提供される全ての情報は、発行薬局方の権威下で作成され発行されています。更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトを参照してください。
アプリケーション
  • 生物医学研究における強化された細胞分離のためのコラーゲナーゼタイプ II: コラーゲナーゼ II 型は、再生医療や組織工学に不可欠な細胞を分離するための組織解離に広く応用されています。細胞外マトリックスを効率的に分解できるため、3D 細胞培養や幹細胞研究で使用するための細胞抽出と精製が容易になります。この酵素法は、高純度の細胞集団を必要とする研究に非常に役立ち、パーキンソン′病やアルツハイマー′病などの疾患の治療法の開発に不可欠です(Park et al., 2024)。
  • コラーゲナーゼ II による組織工学の推進: 組織工学において、コラーゲナーゼ II は組織内のコラーゲンマトリックスを分解することで極めて重要な役割を果たし、制御された環境での細胞の培養を可能にします。このプロセスは、組織構造をゼロから構築するために不可欠であり、特に自然な臓器の機能を模倣するオルガノイドの開発に不可欠です。高品質のバイオテクノロジーコラーゲナーゼを使用すると、これらの高度なアプリケーションで再現性と有効性が保証されます(Wu et al., 2024)。
  • 3D 細胞培養システムにおけるコラーゲナーゼ II: コラーゲナーゼ II は、3D 細胞培養用の細胞外マトリックスを準備する上で重要な役割を果たします。これは、生体内の状態を厳密に再現する環境での細胞挙動の研究に不可欠です。この酵素は、細胞相互作用と薬理学的反応の正確な研究に役立ち、医療研究における細胞動態のより現実的な評価を提供します(Jiang et al., 2024)。
  • 幹細胞研究におけるコラーゲナーゼ II の役割: 幹細胞研究でコラーゲナーゼ II を利用すると、幹細胞の分離と維持が強化されます。これは、再生医療や治療用クローニングなど、幹細胞の完全性と生存性が極めて重要な用途で特に重要です。この酵素′は、細胞を穏やかに分離しながらも機能性を維持する能力があるため、最先端の生物医学研究の定番となっています(Simón-Pérez et al., 2024)。
  • 効果的な細胞外マトリックス分解のためのコラーゲナーゼ II: コラーゲナーゼ II のコラーゲンを豊富に含む細胞外マトリックスを効率的に分解する能力は、がん研究など、さまざまな生物医学用途で利用されており、腫瘍微小環境研究や薬物浸透分析に役立ちます。この酵素活性は、がん細胞とその周囲の間質との相互作用を理解するために重要であり、潜在的な治療ターゲットに関する洞察を提供します(Mohamed et al., 2024)。
生物化学的/生理学的作用
コラゲナーゼは、モル酵素あたり 4 グラム原子カルシウムによって活性化されます。 本製品は、エチレングリコール-ビス(β-アミノエチルエーテル) - N, N, N′,N′-四酢酸、β-メルカプトエタノール、グルタチオン、チオグリコール酸、および 8-ヒドロキシキノリンによって阻害されます。
単位の定義
1 コラーゲン消化単位(CDU)は、ウシアキレス腱由来コラーゲンからペプチドを遊離し、カルシウムイオン存在下、pH 7.4、37°C、5 時間のニンヒドリン呈色における、1.0 umol のロイシンに相当します。1 FALGPA 加水分解単位は、25°Cで、1 分間あたりに、1.0 umol の furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala を加水分解します。1 中性プロテアーゼ単位は、pH 7.5、37°Cでカゼインを加水分解し、5 時間あたり1.0 umol のチロシンに相当する色を生成します。1 クロストリパイン単位は、DTT の存在下、pH 7.6、25°Cで、1 分間あたり 1.0 umol の BAEE を加水分解します。
アナリシスノート
これらの製品は試験および測定目的にのみ使用できます。ヒトや動物への投与を目的としていません。またいかなる病気の診断、処置、治療にも用いることはできません。  ​
その他情報
本製品は、USP Biologicsプログラムの一部です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
1148090-2X0.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Yasin Emre Kaya et al.
Turkish neurosurgery, 30(3), 434-441 (2020-04-03)
To investigate the effects of metformin, a drug used widely for the treatment of type 2 diabetes mellitus, on human primary cell cultures prepared from uninjured segment of disc material intervertebral disk tissues. Primary cell cultures were prepared using the
Anna Piaszyk-Borychowska et al.
Frontiers in immunology, 10, 1253-1253 (2019-06-25)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease of the blood vessels, characterized by atherosclerotic lesion formation. Vascular Smooth Muscle Cells (VSMC), macrophages (MΦ), and dendritic cells (DC) play a crucial role in vascular inflammation and atherosclerosis. Interferon (IFN)α, IFNγ, and Toll-like
Dong Sun et al.
Iranian journal of basic medical sciences, 24(2), 150-159 (2021-05-07)
Physical exercise has emerged as an effective therapy to mitigate cardiac remodelling in diabetic cardiomyopathy (DCM). The results of our previous studies revealed mammalian sterile 20-like kinase 1 (Mst1) is a key regulator of the progression of DCM. However, the
Ping Wang et al.
Diabetology & metabolic syndrome, 14(1), 188-188 (2022-12-10)
Proliferative diabetic retinopathy (PDR) is a major diabetic microvascular complication, characterized by pathological angiogenesis. This study sets out to investigate the potential molecular mechanism in the angiogenesis during PDR. The expression of microRNA-30b (miR-30b) was quantified in a streptozotocin (STZ)-induced
?89.2? COLLAGENASE II
USP43-NF38: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(1), 6529-6529 (2022)