安全性情報
1102408
USP
Cephapirin benzathine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥56,100
¥56,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥56,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H34N6O12S4 · C16H20N2
CAS番号:
分子量:
1087.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
¥56,100
出荷予定日2025年6月01日
バルクの問い合わせ
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
cephapirin
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
S6[C@H]7N(C(=C(C6)COC(=O)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]7NC(=O)CSc8ccncc8.S3[C@H]4N(C(=C(C3)COC(=O)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]4NC(=O)CSc5ccncc5.N(CCNCc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C17H17N3O6S2.C16H20N2/c2*1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,16-;/m11./s1
InChI Key
JAHKOXGROZNHHG-RACYMRPCSA-N
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Cephapirin benzathine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cephapirin Benzathine Intramammary Infusion
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
1102408-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)