製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CC\C(c1ccc(O)cc1)=C(\CC)c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C18H20O2/c1-3-17(13-5-9-15(19)10-6-13)18(4-2)14-7-11-16(20)12-8-14/h5-12,19-20H,3-4H2,1-2H3/b18-17+
InChI Key
RGLYKWWBQGJZGM-ISLYRVAYSA-N
遺伝子情報
human ... ESR1(2099)
アプリケーション
- Dairy products by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) extraction procedure and ultra-high performance liquid chromatography-triple quadrupole mass spectrometry (UHPLC-QqQ MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) and multiple reaction monitoring (MRM) mode of detection.[2]
- Water samples by magnetic micro-dispersive solid-phase extraction (m-μSPE) and HPLC-MS.[3]
It may be used as a reference standard for the analysis of DES in
- Aquatic products by modified QuEChERS extraction and multiplug filtration clean-up (m-PFC) followed by LC-ESI-MS/MS with MRM mode of detection.[4]
- Milk samples by vortex-assisted hollow fibre liquid-phase microextraction (VA-HF-LPME) and HPLC with diode array detection (HPLC-DAD).[5]
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46207-250MG:
46207-VAR:
46207-BULK:
46207-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック