Merck
W417920
Sigma-Aldrich
2-メチルフラン
99%
別名:
Silvan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O
CAS番号:
分子量:
82.10
FEMA番号:
4179
Beilstein:
103733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
Halal
Kosher
法規制遵守
FDA 21 CFR 117
蒸気密度
2.8 (vs air)
蒸気圧
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
63-66 °C (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
chocolate; ethereal
SMILES記法
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
InChI Key
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Methylfuran (2-MF) is a 2-alkyl substituted furan. Its microwave spectrum has been analyzed.[1] The synthesis of 2-MF from carbon sources under different reaction conditions have been reported.[2][3][4][5]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
W417920-SAMPLE-K:
W417920-4KG-K:
W417920-VAR-K:
W417920-1KG-K:
W417920-9KG-K:
W417920-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave Spectrum of 2-Methylfuran.
Niorrs WG and Krisher LC.
J. Chem. Phys. , 51, 403-406 (1969)
Jinglei Cui et al.
ChemSusChem, 9(11), 1259-1262 (2016-04-28)
An efficient process was designed for the synthesis of furfuryl alcohol and 2-methylfuran from xylose using a continuous fixed-bed reactor over a catalyst combining Hβ zeolite and Cu/ZnO/Al2 O3 in γ-butyrolactone (GBL)/water as solvent. The cooperative effect of Hβ zeolite
Ke Xiong et al.
ChemSusChem, 7(8), 2146-2149 (2014-04-24)
Selectively cleaving the C=O bond outside the furan ring of furfural is crucial for converting this important biomass-derived molecule to value-added fuels such as 2-methylfuran. In this work, a combination of density functional theory (DFT) calculations, surface science studies, and
Synthesis of λ-butyrolactone and 2-methylfuran through the coupling of dehydrogenation and hydrogenation over copper-chromite catalyst.
Zheng HY, et al.
Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 82(2), 263-269 (2004)
Efficient production of the liquid fuel 2,5-dimethylfuran from fructose using formic acid as a reagent.
Todsapon Thananatthanachon et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(37), 6616-6618 (2010-08-04)