Merck
112682
Sigma-Aldrich
ギ酸エチル
reagent grade, 97%
別名:
ギ酸エチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOC2H5
CAS番号:
分子量:
74.08
Beilstein:
906769
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
eCl@ss:
39022251
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent grade
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
97%
自己発火温度
851 °F
expl. lim.
16 %
屈折率
n20/D 1.359 (lit.)
bp
52-54 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
密度
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
InChI Key
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ギ酸エチルは、ギ酸のエチルエステルです。そのマイクロ波スペクトルから、カルボニル基の酸素原子に対してシス の位置にエチル基を有するが、メチル基の-CH2-O結合に対する配置は異なる2つの異性体の存在が示されています。 対応する酸とアルケンへの熱分解に関する速度論が報告されています。
アプリケーション
ギ酸エチルは、 N-(2-トリエトキシシリルプロピル)ホルムアミドの製造で使用されています。 ギ酸エチルは N-メチル-3-フェニルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-アミン塩酸塩の合成に使用されています。
イソフラボンの合成に使用される場合もあります。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
112682-BULK:
112682-500ML:4548173957906
112682-2L:
112682-25ML:4548173957883
112682-2.5L:4548173957890
112682-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Microwave spectrum and rotational isomerism of ethyl formate.
Riveros JM and Wilson Jr EB.
J. Chem. Phys. , 46(12), 4605-4612 (1967)
Tristan F Kinde et al.
Analytical chemistry, 87(5), 2702-2709 (2015-02-11)
While the use of sodium dodecyl sulfate (SDS) in separation buffers allows efficient analysis of complex mixtures, its presence in the sample matrix is known to severely interfere with the mass-spectrometric characterization of analyte molecules. In this article, we report
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 413-413 (1994)
The kinetics of the pyrolysis of ethyl and isopropyl formates and acetates.
Blades AT.
Canadian Journal of Chemistry, 32(4), 366-372 (1954)
Hanjin Im et al.
Bioresource technology, 193, 386-392 (2015-07-06)
This work addresses an unprecedented way of co-producing biodiesel (FAEE) and valuable chemicals of ethyl levulinate (EL), ethyl formate (EF) and diethyl ether (DEE) from wet in situ transesterification of microalgae. EL, EF, and DEE were significantly produced up to