Merck
M46845
Sigma-Aldrich
2-メチルフラン
contains 200-400 BHT as stabilizer, 99%
別名:
Silvan
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥2,050
100 ML
¥3,610
500 ML
¥12,400
¥2,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥2,050
100 ML
¥3,610
500 ML
¥12,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6O
CAS番号:
分子量:
82.10
Beilstein:
103733
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥2,050
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
2.8 (vs air)
品質水準
蒸気圧
139 mmHg ( 20 °C)
561 mmHg ( 55 °C)
アッセイ
99%
フォーム
liquid
含みます
200-400 BHT as stabilizer
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
63-66 °C (lit.)
密度
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccco1
InChI
1S/C5H6O/c1-5-3-2-4-6-5/h2-4H,1H3
InChI Key
VQKFNUFAXTZWDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
2-Methylfuran, a substituted furan, is considered as a potential alternative fuel for internal combustion engines. Its microwave spectrum has been analyzed.[1] The synthesis of 2-MF from carbon sources under different reaction conditions have been reported.[2][3][4][5]
アプリケーション
2-Methylfuran may be used in the synthesis of exo-cis-1-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride via Diels-Alder reaction with maleic anhydride.[6]
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-7.6 °F
引火点(℃)
-22 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M46845-100G:
M46845-5G:
M46845-500G:
M46845-5ML:
M46845-500ML:
M46845-BULK:
M46845-VAR:
M46845-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Combustion performance and emissions of 2-methylfuran diesel blends in a diesel engine.
Xiao H, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 175, 157-163 (2016)
Guangyi Li et al.
ChemSusChem, 5(10), 1958-1966 (2012-08-22)
Hydroxyalkylation-alkylation (HAA) coupled with hydrodeoxygenation is a promising route for the synthesis of renewable high-quality diesel or jet fuel. In this work, a series of solid-acid catalysts were firstly used for HAA between lignocellulose-derived furan and carbonyl compounds. Among the
V Ravindranath et al.
Toxicology and applied pharmacology, 85(1), 78-91 (1986-08-01)
Administration of a single ip dose of 2-methylfuran (2-MF) to male Sprague-Dawley rats at a dose of 100 mg/kg produced centrilobular necrosis of the liver and bronchial injury of the lung, the severity of the lesions increasing with increasing doses
V Ravindranath et al.
Science (New York, N.Y.), 224(4651), 884-886 (1984-05-25)
An important mechanism of toxicity of furans involves the cytochrome P-450 monooxygenase-catalyzed bioactivation of the compound in situ directly within the target tissues to highly reactive electrophilic products. The unsaturated aldehydes acetylacrolein and methylbutenedial have been identified as the principal
Renewable production of phthalic anhydride from biomass-derived furan and maleic anhydride.
Mahmoud E, et al.
Green Chemistry, 16(1), 167-175 (2014)