Merck
389412
Sigma-Aldrich
N-メチルマレイミド
97%
別名:
1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methylpyrrole-2,5-dione, N-Methyl maleic imide, N-Methylpyrrole-2,5-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥4,530
25 G
¥17,100
¥4,530
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥4,530
25 G
¥17,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO2
CAS番号:
分子量:
111.10
Beilstein:
108550
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,530
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
94-96 °C (lit.)
官能基
imide
maleimide
SMILES記法
CN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
InChI Key
SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
N-メチルマレイミドは以下の用途で使用できます:
  • シリコゲルマン酸ゼオライトのデザインのための有機構造指向剤の合成。[1]
  • ディールズ・アルダー反応における求ジエン体として。[2]
  • 生物活性のあるピローロ[2,1-a]イソキノリンの合成用。[3]
  • [3 + 2]双極性付加反応における求双極子として。[4]
  • プログラム微細構造を持つスチレンコポリマーを得るためのスチレンの原子移動ラジカル重合におけるコモノマーとして。[5]
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
389412-1G:
389412-BULK:
389412-5G:
389412-VAR:
389412-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hui Zhou et al.
The Analyst, 143(10), 2390-2396 (2018-04-27)
Glutathione (GSH) exhibits many cellular functions in human pathologies. A sensitive and simple method capable of assaying GSH would be useful to understand the mechanism of GSH-related diseases. In this study, a new colorimetric and fluorescent off-on probe, 3-oxo-3H-phenoxazin-7-ylthiophene-2-carboxylate, is
A facile procedure for controlling monomer sequence distribution in radical chain polymerizations.
Pfeifer S and Lutz JF
Journal of the American Chemical Society, 129(31), 9542-9543 (2007)
The ITQ-37 mesoporous chiral zeolite.
Sun J, et al.
Nature, 458(7242), 1154-1154 (2009)
Visible-light-induced oxidation/[3+ 2] cycloaddition/oxidative aromatization sequence: a photocatalytic strategy to construct pyrrolo [2, 1-a] isoquinolines.
Zou YQ, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 50(31), 7171-7175 (2011)
Takujiro Homma et al.
Free radical research, 54(6), 397-407 (2020-07-02)
Ferroptosis is a type of iron-dependent, non-apoptotic cell death, which is typically induced by the suppression of phospholipid hydroperoxide-glutathione peroxidase (GPX4) activity and a corresponding elevation in lipid peroxidation products. While the inhibition of the xCT-mediated uptake of cystine commonly