安全性情報
TDFC10
Supelco
総食物繊維アッセイコントロールキット
sufficient for ≥10 assays
別名:
Total Dietary Fiber Controls Kit
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.84
製品TDFC10は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
使用法
sufficient for ≥10 assays
品質水準
テクニック
photometry: suitable
アプリケーション
food and beverages
general analytical
保管温度
2-8°C
関連事項
総食物繊維アッセイキット(TDF100A)の内部コントロ-ル用スタンダ-ドです。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
  • Arabinogalactan (stractan) 1 g
  • Casein 5 g
  • β-Glucan 1 g
  • Pectin 1 g
  • Starch, corn 10 g
  • Starch, wheat 10 g
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)