Merck
87249
Sigma-Aldrich
テトラドデシルアンモニウムブロミド
≥99.0% (AT)
別名:
テトララウリルアンモニウムブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,600
25 G
¥93,500
¥26,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,600
25 G
¥93,500
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)10CH2]4N(Br)
CAS番号:
分子量:
771.22
Beilstein:
5844282
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.0% (AT)
フォーム
crystals
不純物
≤0.5% water
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C48H100N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49(46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-48H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
SMEFTBPJZGVAPK-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
テトラドデシルアンモニウムブロミド(TDAB)は、長アルキル鎖に結合した正電荷を持つ窒素原子からなる第4級アンモニウム塩です。 界面活性剤および相間移動触媒として一般的に使用されます。[1] [2]
アプリケーション
テトラドデシルアンモニウムブロミドは、エチル-ロフィンの合成における相間移動触媒として使用できます。[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87249-5G:
87249-25G:
87249-INTR:
87249-VAR:
87249-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and structure of 1-ethyl-2, 4, 5-triphenyl-1H-imidazole (ethyl-lophine)
Zeitschrift fur Naturforschung B, 68(3), 245-249 (2013)
Electrochemically controlling the size of gold nanoparticles
Huang CJ, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 153(12), D193-D193 (2006)
Yusuke Tahara et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 13(1), 1076-1084 (2013-01-18)
We have developed a new portable taste sensor with a lipid/polymer membrane and conducted experiments to evaluate the sensor's performance. The fabricated sensor consists of a taste sensor chip (40 mm × 26 mm × 2.2 mm) with working and
Tatsumi Mizuta et al.
The Analyst, 145(16), 5430-5437 (2020-07-15)
Herein, a fully lipophilic ionic liquid (IL) comprising a lipophilic fluorescein anion and a trihexyltetradecylphosphonium cation was synthesized and used as the plasticizer for a plasticized poly(vinyl chloride) (PVC) membrane optode. Systematic investigation of the alkyl chain length of the
Roger Cardoso Moreira et al.
Journal of chromatography. A, 1499, 190-195 (2017-04-12)
This study describes the development of an analytical methodology for the separation of quaternary amines using non-aqueous microchip electrophoresis (NAME) coupled with capacitively coupled contactless conductivity detection (C