Merck
PHR1072
Supelco
2-プロパノール
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
別名:
sec-プロピルアルコール, IPA, イソプロパノール, イソプロピルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHOH
CAS番号:
分子量:
60.10
Beilstein:
635639
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to Ph. Eur. Y0001728
traceable to USP 1570428
蒸気密度
2.1 (vs air)
蒸気圧
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
自己発火温度
750 °F
expl. lim.
2.0-12.7 %, 93 °C
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
−89.5 °C (lit.)
密度
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-30°C
SMILES記法
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC 17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。このCRMの使用に関するすべての情報は、分析証明書に記載されています。
品質管理に適用される医薬品の二次標準物質であり、医薬品の研究室および製造業者に、社内ワーキングスタンダードの調製に便利で費用対効果の高い代替物を提供します。
アプリケーション
この医療用二次標準物質は、以下の用途にも使用されています:
  • ガスクロマトグラフィーによる3銘柄のハーブ製剤中の18種類の非エタノール性揮発性溶媒の定量
アナリシスノート
このような2次標準は、USP、EP(PhEur)、BPの1次標準にマルチトレーサビリティを提供します。
脚注
この物質の分析証明書の例を参照するには、下の欄にLRAC2967と入力してください。これはあくまで証明書の例であり、お客様が受領したロットのものではない場合があります。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
アプリケーション
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PHR1072-1.2ML:
PHR1072-1.2ML-PW:
PHR1072-3X1.2ML:4548174005194
PHR1072-1SET:
PHR1072-3X1.2ML-PW:
PHR1072-1SET-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gas chromatography method for the determination of non-ethanol volatile compounds in herbal formulation
Manwar JM, et al.
International journal of analytical and bioanalytical chemistry, 3, 12-17 (2013)
M Lindberg et al.
Acta dermato-venereologica, 71(5), 384-388 (1991-01-01)
Normal human skin was exposed to two different detergents, sodium lauryl sulphate in distilled water and non-anoic acid in isopropanol at different concentrations. The detergents were applied under occlusion in epicutaneous tests for 24 h and biopsies were taken at
Swapna Ganapathy et al.
Journal of the American Chemical Society, 136(46), 16335-16344 (2014-10-24)
Fundamental research into the Li-O2 battery system has gone into high gear, gaining momentum because of its very high theoretical specific energy. Much progress has been made toward understanding the discharge mechanism, but the mechanism of the oxygen evolution reaction
Wei-Yu Lin et al.
Human molecular genetics, 24(1), 285-298 (2014-08-30)
Previous studies have suggested that polymorphisms in CASP8 on chromosome 2 are associated with breast cancer risk. To clarify the role of CASP8 in breast cancer susceptibility, we carried out dense genotyping of this region in the Breast Cancer Association
Emilie Montastier et al.
PLoS computational biology, 11(1), e1004047-e1004047 (2015-01-16)
Nutrigenomics investigates relationships between nutrients and all genome-encoded molecular entities. This holistic approach requires systems biology to scrutinize the effects of diet on tissue biology. To decipher the adipose tissue (AT) response to diet induced weight changes we focused on
Chromatograms
suitable for GC