Merck
SMB00944
Sigma-Aldrich
Dihydrodaidzein
≥95%
別名:
4′,7-Dihydroxy-isoflavanone; 7,4′-Dihydroxyisoflavanone; 2,3-Dihydro-7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one synthetic
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥26,210
¥26,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥26,210
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O4
CAS番号:
分子量:
256.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.25
¥26,210
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
テクニック
HPLC: suitable
faint beige
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O1CC(C(=O)c3c1cc(cc3)O)c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C15H12O4/c16-10-3-1-9(2-4-10)13-8-19-14-7-11(17)5-6-12(14)15(13)18/h1-7,13,16-17H,8H2
InChI Key
JHYXBPPMXZIHKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Dihydrodaidzein is an active metabolite of daidzein. It has vasodilatory action on rat isolated aortic rings. It stimulates the estrogen receptor-dependent growth of breast cancer MCF-7 cells at micromolar concentrations. Dihydrodaidzein is produced by the metabolism of daidzein in colonic bacteria and may be further metabolized to various bioactive compounds, including equol .Outside of the human body, Dihydrodaidzein has been detected in several different foods, such as cloves, agars, ohelo berries, greenthread tea, and mexican groundcherries. This could make dihydrodaidzein a potential biomarker for the consumption of these foods.
アプリケーション
Metabolomics research
その他情報
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SMB00944-BULK:
SMB00944-10MG:
SMB00944-VAR:
SMB00944-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)